3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004711-1G 004711-5G
FLUO004711-1GEA 48.8 EUR InStock
FLUO004711-1G FLUO004711-5G
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₄
MW: 232.99 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00068183
CAS-Nummer: 77227-81-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge