N-Hydroxysuccinimid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005022-100G 005022-250G
FLUO005022-100GEA 60.9 EUR InStock
FLUO005022-100G FLUO005022-250G
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Siedepunkt: 363
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge