3-Methylfuran
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005088-1G 005088-5G
FLUO005088-1GEA 296 EUR InStock
FLUO005088-1G FLUO005088-5G
3-Methylfuran
3-Methylfuran
Formel: C₅H₆O
Siedepunkt: 65…66 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,923 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00060134
CAS-Nummer: 930-27-8
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge