5-Brom-2,3-difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005581-5G 005581-25G
FLUO005581-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO005581-5G FLUO005581-25G
5-Brom-2,3-difluorphenol
5-Brom-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
MDL Number: MFCD01631350
CAS-Nummer: 186590-26-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge