2'-Chlor-6'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005610-5G 005610-1G
FLUO005610-5GEA 82.1 EUR InStock
FLUO005610-5G FLUO005610-1G
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
MDL Number: MFCD01631390
CAS-Nummer: 87327-69-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge