5-Chlor-2-fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005629-1G 005629-5G
FLUO005629-1GEA 39.8 EUR InStock
FLUO005629-1G FLUO005629-5G
5-Chlor-2-fluorbenzylamin
5-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Siedepunkt: 211
Melting Pt: 60
MDL Number: MFCD01631440
CAS-Nummer: 261723-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge