4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005719.1G 005719-5G 005719-25G
FLUO005719.1GEA 24.2 EUR InStock
FLUO005719.1G FLUO005719-5G FLUO005719-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
MDL Number: MFCD01631540
CAS-Nummer: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge