2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005759-5G 005759-1G
FLUO005759-5GEA 243 EUR InStock
FLUO005759-5G FLUO005759-1G
2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂
MW: 221.04 g/mol
MDL Number: MFCD01631336
CAS-Nummer: 261763-44-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge