3-Fluor-4-methylbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005799-1G 005799-5G
FLUO005799-1GEA 77.1 EUR InStock
FLUO005799-1G FLUO005799-5G
3-Fluor-4-methylbenzylbromid
3-Fluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
MDL Number: MFCD01631534
CAS-Nummer: 145075-44-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge