5-Fluor-2-methylbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005801-1G 005801-5G 005801-10G
FLUO005801-1GEA 51.9 EUR InStock
FLUO005801-1G FLUO005801-5G FLUO005801-10G
5-Fluor-2-methylbenzylbromid
5-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MDL Number: MFCD01631528
CAS-Nummer: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge