3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005826-5G 005826-10G 005826-1G
FLUO005826-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO005826-5G FLUO005826-10G FLUO005826-1G
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 59…60 °C
MDL Number: MFCD00043460
CAS-Nummer: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..