5-Bromnicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF361.2.5 CFF361.10 CFF361.50 005886-5G 005886-25G 005886-1G
CHMPCFF361.2.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF361.2.5 CHMPCFF361.10 CHMPCFF361.50 FLUO005886-5G FLUO005886-25G FLUO005886-1G
5-Bromnicotinonitril
5-Bromnicotinonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
MDL Number: MFCD00174363
CAS-Nummer: 35590-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge