4-Brom-2-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005887-1G 005887-100G 005887-25G
FLUO005887-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO005887-1G FLUO005887-100G FLUO005887-25G
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Siedepunkt: 309
Melting Pt: 110…113 °C
Dichte: 1.81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge