2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006022-5G 006022-1G
FLUO006022-5GEA 434 EUR InStock
FLUO006022-5G FLUO006022-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 1.637 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010306
CAS-Nummer: 140690-56-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge