2-Fluor-p-anisaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006263-5G 006263-25G
FLUO006263-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO006263-5G FLUO006263-25G
2-Fluor-p-anisaldehyd
2-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
MDL Number: MFCD00236679
CAS-Nummer: 331-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge