2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006314-5G 006314-25G
FLUO006314-5GEA 34.1 EUR InStock
FLUO006314-5G FLUO006314-25G
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 104…106 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002887
CAS-Nummer: 50919-06-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge