1-(4-Fluorphenyl)pyrrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006341-1G 006341-10G
FLUO006341-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006341-1G FLUO006341-10G
1-(4-Fluorphenyl)pyrrol
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈FN
MDL Number: MFCD00047066
CAS-Nummer: 81329-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge