1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
006348-5G 006348-25G
FLUO006348-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO006348-5G FLUO006348-25G
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 276
Melting Pt: 116
MDL Number: MFCD00041167
CAS-Nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge