2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006383-1G 006383-5G 006383-10G
FLUO006383-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006383-1G FLUO006383-5G FLUO006383-10G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
MDL Number: MFCD00061273
CAS-Nummer: 60611-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge