N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006837-1G 006837-5G
FLUO006837-1GEA 97.2 EUR InStock
FLUO006837-1G FLUO006837-5G
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
MDL Number: MFCD00052332
CAS-Nummer: 41419-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge