1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007066-25G 007066-100G 007066-5G
FLUO007066-25GEA 210 EUR InStock
FLUO007066-25G FLUO007066-100G FLUO007066-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Formel: C₆H₄F₉I
MW: 373.99 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039409
CAS-Nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..