1,2,2,2-Tetrafluor-1-iodethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007354-1G 007354-10G 007354-25G
FLUO007354-1GEA 78.8 EUR InStock
FLUO007354-1G FLUO007354-10G FLUO007354-25G
1,2,2,2-Tetrafluor-1-iodethan
1,2,2,2-Tetrafluor-1-iodethan
Formel: C₂HF₄I
MW: 227.93 g/mol
MDL Number: MFCD00155949
CAS-Nummer: 3831-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge