3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007611-1G 007611-5G 007611-25G
FLUO007611-1GEA 53.4 EUR InStock
FLUO007611-1G FLUO007611-5G FLUO007611-25G
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Formel: C₈H₇F₃S
MW: 192.2 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00042435
CAS-Nummer: 25697-55-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge