1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007650-1G 007650-5G
FLUO007650-1GEA 146 EUR InStock
FLUO007650-1G FLUO007650-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212.17 g/mol
MDL Number: MFCD00060493
CAS-Nummer: 25371-98-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge