(Trifluormethyl)trimethylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007685-25G 007685-10G 007685-100G
FLUO007685-25GEA 102 EUR InStock
FLUO007685-25G FLUO007685-10G FLUO007685-100G
(Trifluormethyl)trimethylsilan
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
MW: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 55.5
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00145454
CAS-Nummer: 81290-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge