Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007752-1G 007752-5G
FLUO007752-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007752-1G FLUO007752-5G
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316.26 g/mol
MDL Number: MFCD00013553
CAS-Nummer: 18437-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge