4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007806-5G 007806-10G 007806-1G
FLUO007806-5GEA 57.8 EUR InStock
FLUO007806-5G FLUO007806-10G FLUO007806-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
MDL Number: MFCD00040722
CAS-Nummer: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge