5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008089-5G 008089-25G
FLUO008089-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008089-5G FLUO008089-25G
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
MDL Number: MFCD00055635
CAS-Nummer: 320-98-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge