1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008158-10G 008158-25G
FLUO008158-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008158-10G FLUO008158-25G
1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
MDL Number: MFCD00079729
CAS-Nummer: 6797-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge