2-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008162-25G 008162-5G
FLUO008162-25GEA 73.1 EUR InStock
FLUO008162-25G FLUO008162-5G
2-Fluorphenylboronsäure
2-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
MDL Number: MFCD00674013
CAS-Nummer: 1993-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge