N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008422-1G 008422-5G
FLUO008422-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO008422-1G FLUO008422-5G
N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin
N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MDL Number: MFCD00204184
CAS-Nummer: 175278-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge