4-Brom-2-chlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008746-1G 008746-5G
FLUO008746-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO008746-1G FLUO008746-5G
4-Brom-2-chlorphenylisothiocyanat
4-Brom-2-chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrClNS
Siedepunkt: 134 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 46…49 °C
MDL Number: MFCD00041051
CAS-Nummer: 98041-69-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge