4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008749-5G 008749-1G
FLUO008749-5GEA 139 EUR InStock
FLUO008749-5G FLUO008749-1G
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228.11 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 50…51 °C
MDL Number: MFCD00041087
CAS-Nummer: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge