4-Brom-3-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008750-5G 008750-1G
FLUO008750-5GEA 139 EUR InStock
FLUO008750-5G FLUO008750-1G
4-Brom-3-methylphenylisothiocyanat
4-Brom-3-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆BrNS
MDL Number: MFCD00046804
CAS-Nummer: 71672-88-3
EINECS: 275-823-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge