(±)-2-Butylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008753-1G 008753-5G
FLUO008753-1GEA 51.9 EUR InStock
FLUO008753-1G FLUO008753-5G
(±)-2-Butylisothiocyanat
(±)-2-Butylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
MDL Number: MFCD00041108
CAS-Nummer: 4426-79-3
EINECS: 224-609-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge