3-Isothiocyanatobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008757-1G 008757-5G
FLUO008757-1GEA 206 EUR InStock
FLUO008757-1G FLUO008757-5G
3-Isothiocyanatobenzoesäure
3-Isothiocyanatobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179.2 g/mol
Siedepunkt: 336
Melting Pt: 164…165 °C
MDL Number: MFCD00041367
CAS-Nummer: 2131-63-7
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge