3-Cyanphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008780-1G 008780-5G
FLUO008780-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008780-1G FLUO008780-5G
3-Cyanphenylisothiocyanat
3-Cyanphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S
MW: 160.2 g/mol
Siedepunkt: 294
Melting Pt: 63
MDL Number: MFCD00041070
CAS-Nummer: 3125-78-8
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge