3-Aminobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008828-5G 008828-25G
FLUO008828-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO008828-5G FLUO008828-25G
3-Aminobenzylalkohol
3-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…93 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007817
CAS-Nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge