1-Isopropylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008910-1G 008910-5G 008910-25G
FLUO008910-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008910-1G FLUO008910-5G FLUO008910-25G
1-Isopropylpiperazin
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge