2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009013-500MG 009013-1G
FLUO009013-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO009013-500MG FLUO009013-1G
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
MDL Number: MFCD00077455
CAS-Nummer: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge