5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009015-1G 009015-5G
FLUO009015-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO009015-1G FLUO009015-5G
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD01862656
CAS-Nummer: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge