4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009083-5G 009083-10G
FLUO009083-5GEA 311 EUR InStock
FLUO009083-5G FLUO009083-10G
4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid
4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
MDL Number: MFCD00060646
CAS-Nummer: 32137-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge