2-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009394-1G 009394-5G
FLUO009394-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009394-1G FLUO009394-5G
2-(Trifluormethyl)pyridin
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Siedepunkt: 138…139 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD02183562
CAS-Nummer: 368-48-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge