2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009417-500MG 009417-1G
FLUO009417-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO009417-500MG FLUO009417-1G
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: 78…80 °C
MDL Number: MFCD03093868
CAS-Nummer: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge