2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009467-1G 009467-5G
FLUO009467-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009467-1G FLUO009467-5G
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD00153087
CAS-Nummer: 189278-27-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge