1-(2-Methylphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009807-5G 009807-25G
FLUO009807-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009807-5G FLUO009807-25G
1-(2-Methylphenyl)piperazin
1-(2-Methylphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00040729
CAS-Nummer: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge