2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010225-1G 010225-5G
FLUO010225-1GEA 57.8 EUR InStock
FLUO010225-1G FLUO010225-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
MDL Number: MFCD00236675
CAS-Nummer: 455-00-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge