4-Fluorsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010305-1G 010305-5G
FLUO010305-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO010305-1G FLUO010305-5G
4-Fluorsalicylsäure
4-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
MDL Number: MFCD00153168
CAS-Nummer: 345-29-9
EINECS: 206-459-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge