2-Fluor-4-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010682-25G 010682-100G
FLUO010682-25GEA 45.8 EUR InStock
FLUO010682-25G FLUO010682-100G
2-Fluor-4-iodanilin
2-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52…54 °C
MDL Number: MFCD00011738
CAS-Nummer: 29632-74-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge