6-Fluor-m-toluonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010683-1G 010683-5G
FLUO010683-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO010683-1G FLUO010683-5G
6-Fluor-m-toluonitril
6-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
MDL Number: MFCD00134542
CAS-Nummer: 64113-84-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge